Imprimer
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 40.6 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632200
Numéro CAS: 91983-26-5