Imprimer
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 37.7 EUR
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: 202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411935
Numéro CAS: 219735-99-6