Imprimer
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10410-100MG OR10410-1G OR10410-5G
APOSOR10410-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR10410-100MG APOSOR10410-1G APOSOR10410-5G
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Formule: C₆H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788569
Numéro CAS: 850429-55-9