Imprimer
2-Carboxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 267 EUR
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Poids moléculaire: 165.94 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318118
Numéro CAS: 149105-19-1