4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₅BO₂ Point de fusion: 191…199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01009697 Numéro CAS: 123324-71-0 |