Imprimer
1,4-Butanesultam
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10390-1G OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA 81.2 EUR
APOSOR10390-1G APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Formule: C₄H₉NO₂S
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038916
Numéro CAS: 37441-50-2