Imprimer
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA 288 EUR
APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BBrO₂
Poids moléculaire: 297.00 g/mol
Point de fusion: 78…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632210
Numéro CAS: 377780-72-8