Imprimer
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR10378-25G OR10378-5G
APOSOR10378-25GEA 135 EUR
APOSOR10378-25G APOSOR10378-5G
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
Point de fusion: 216…228 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632207
Numéro CAS: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III