Imprimer
5-Bromo-1-méthylimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 63.8 EUR
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-méthylimidazole
5-Bromo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Point d'ébullition: 120 °C/15mmHg
Point de fusion: 40…41 °C
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632218
Numéro CAS: 1003-21-0
UN: 3335
ADR: 9,III