Imprimer
2-Bromo-1-méthylimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-méthyl-1H-imidazole
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 60.9 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-méthylimidazole 95%
2-Bromo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Point d'ébullition: 172 °C
Densité: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179525
Numéro CAS: 16681-59-7