Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR103663-1G OR103663-5G OR103663-10G
APOSOR103663-1GEA 105 EUR
APOSOR103663-1G APOSOR103663-5G APOSOR103663-10G
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 24023-71-0