Imprimer
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-7-nitrobenzo[b]furan-5-sulphonyl chloride
OR103649-500MG OR103649-1G
APOSOR103649-500MGEA 132 EUR
APOSOR103649-500MG APOSOR103649-1G
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formule: C₈H₆ClNO₅S
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03408011
Numéro CAS: 874781-18-7
UN: 3261
ADR: 8,III