Imprimer
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 0 EUR
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formule: C₄H₂BrNOS
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788567
Numéro CAS: 464192-28-7