Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR103636-10G OR103636-1G OR103636-5G
APOSOR103636-10GEA 455 EUR
APOSOR103636-10G APOSOR103636-1G APOSOR103636-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464469
Numéro CAS: 40133-07-1