Imprimer
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point de fusion: >210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06742784
Numéro CAS: 59648-14-5