Imprimer
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 37.7 EUR
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
Point de fusion: 187…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179442
Numéro CAS: 184000-11-1