4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₄H₁₄BNO₃ Point de fusion: 212…218 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03411953 Numéro CAS: 252663-47-1 |