Imprimer
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 29 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₂
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03001333
Numéro CAS: 80460-73-7