Imprimer
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
OR10316-25G OR10316-5G
APOSOR10316-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10316-25G APOSOR10316-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Point de fusion: 262…268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051734
Numéro CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7