Imprimer
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR103038-1G OR103038-5G OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA 108 EUR
APOSOR103038-1G APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formule: C₄HCl₂NOS
Point d'ébullition: 180 °C/20mmHg
Point de fusion: 47…53 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793013
Numéro CAS: 92972-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III