Imprimer
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 24.8 EUR
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅NO₅
Point de fusion: 279…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060513
Numéro CAS: 10242-12-3