Imprimer

Indole-3-acetamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 0 EUR
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005641
Numéro CAS: 879-37-8
EINECS: 212-904-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR