Imprimer
5-Chloroindole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 78.3 EUR
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Chloroindole 97%
5-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005672
Numéro CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9