Imprimer
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10185-100G OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-100GEA 0 EUR
APOSOR10185-100G APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C10H9NO2
Point de fusion: 179…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005623
Numéro CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5