Imprimer

Acide indole-5-carboxylique 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1H-Indole-5-carboxylic acid

OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 95.7 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Acide indole-5-carboxylique 98%
Acide indole-5-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Poids moléculaire: 161.16 g/mol
Point de fusion: 208…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005678
Numéro CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR