Imprimer
Indole-3-ylacétonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
OR10177-100G OR10177-25G OR10177-5G
APOSOR10177-100GEA 91.5 EUR
APOSOR10177-100G APOSOR10177-25G APOSOR10177-5G
Indole-3-ylacétonitrile 98%
Indole-3-ylacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 157…160 °C
Point de fusion: 33…36 °C
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005628
Numéro CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III