2-Chloro-3-méthylthiophène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅ClS Poids moléculaire: 132.61 g/mol Point d'ébullition: 147…149 °C Densité: 1.211 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130083 Numéro CAS: 14345-97-2 UN: 1993 ADR: 3 III |