Imprimer
2-Bromo-5-nitrothiophène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10150-10G OR10150-25G
APOSOR10150-10GEA 0 EUR
APOSOR10150-10G APOSOR10150-25G
2-Bromo-5-nitrothiophène
2-Bromo-5-nitrothiophène
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Point d'ébullition: 235…237 °C
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022493
Numéro CAS: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8