2,3,5-Tribromothiophène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄HBr₃S Point d'ébullition: 120 °C/11mmHg Point de fusion: 25…29 °C Densité: 2,483 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014521 Numéro CAS: 3141-24-0 EINECS: 221-544-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...