Imprimer
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Acetylbenzothiophene
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 125 EUR
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₈OS
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090217
Numéro CAS: 22720-75-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III