2,4,6-Trichlorobenzènesulfonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄Cl₃NO₂S Point de fusion: 179…181 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00955746 Numéro CAS: 28460-30-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...