3-Méthylthiophène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₆S Poids moléculaire: 98.17 g/mol Point d'ébullition: 115…117 °C Point de fusion: –69 °C Densité: 1.016 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005470 Numéro CAS: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN: 1993 ADR: 3 II |