Imprimer
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 219 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₈H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094615
Numéro CAS: 112230-20-3