Imprimer
Dioctylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
OR10117-100G OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA 132 EUR
APOSOR10117-100G APOSOR10117-25G
Dioctylamine
Dioctylamine
Formule: C₁₆H₃₅N
Point d'ébullition: 297…298 °C
Point de fusion: 13…16 °C
Densité: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009557
Numéro CAS: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III