Imprimer
5-Chloro-2-pentanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10086-100G OR10086-25G OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10086-100G APOSOR10086-25G APOSOR10086-250G
5-Chloro-2-pentanone 97%
5-Chloro-2-pentanone
Formule: C₅H₉ClO
Point d'ébullition: 63…64 °C/12mmHg
Densité: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001008
Numéro CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III