Imprimer
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 87 EUR
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₈O₂S
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051637
Numéro CAS: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2