Imprimer
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formule: C₁₂H₉NO₂S
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024700
Numéro CAS: 952-97-6