Imprimer
Acridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 94.4 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridine
Acridine
Formule: C₁₃H₉N
Poids moléculaire: 179.22 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III