Imprimer
δ-Valérolactone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrahydro-2H-pyranne-2-one
OR10065-100G OR10065-1KG OR10065-500G
APOSOR10065-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10065-100G APOSOR10065-1KG APOSOR10065-500G
δ-Valérolactone 99%
δ-Valérolactone
Material may contain up to 25% polymerised material which can be reverted to the product by distillation.
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 58…60 °C/0,5mmHg
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006645
Numéro CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1