Imprimer
Iodure de tétrabutylammonium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium iodure, Tétrabutylamine iodure
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Iodure de tétrabutylammonium
Iodure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆IN
Poids moléculaire: 369.37 g/mol
Point de fusion: 142…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5