Imprimer
Bromure de tétrabutylammonium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium bromure, Tétrabutylamine bromure
OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 26.1 EUR
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Bromure de tétrabutylammonium 98%
Bromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Poids moléculaire: 322.37 g/mol
Point de fusion: 101…106 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011633
Numéro CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2