Imprimer
Acide 3-phénylpropionique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10046-100G OR10046-500G
APOSOR10046-100GEA 0 EUR
APOSOR10046-100G APOSOR10046-500G
Acide 3-phénylpropionique
Acide 3-phénylpropionique
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 45…48 °C
Densité: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002771
Numéro CAS: 501-52-0