Imprimer
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-4,5-dimethylpyridazin-3-amine
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 81.2 EUR
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formule: C₆H₈ClN₃
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828815
Numéro CAS: 76593-36-7