Imprimer
2-Méthylcyclohexanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 95.7 EUR
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Méthylcyclohexanol
2-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 163…167 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001443
Numéro CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III