Imprimer
1-Méthylimidazole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Méthylimidazole, 1-Méthyl-1H-imidazole, N-Méthyl-1H-imidazole, NMI
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 72.5 EUR
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Méthylimidazole 99%
1-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 198 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II