Chlorure de 2,4-dichlorobenzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₃Cl₃O₂S Point de fusion: 50…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052712 Numéro CAS: 16271-33-3 UN: 3261 ADR: 8,II |