Imprimer
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G OR0989-25G OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA 209 EUR
APOSOR0989-100G APOSOR0989-25G APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClN
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012842
Numéro CAS: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III