3-Chloro-1-propanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
Formule:
C₃H₇ClO Point d'ébullition: 160…162 °C Point de fusion: –20 °C Densité: 1,131 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002943 Numéro CAS: 627-30-5 EINECS: 210-992-9 UN: 2849 ADR: 6.1,III |