Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0957-1G OR0957-5G
APOSOR0957-1GEA 21.5 EUR
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formule: C₉H₁₈N₂
Point de fusion: 52…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038011
Numéro CAS: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6