Imprimer
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 60.9 EUR
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 158.2 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03161179
Numéro CAS: 27245-31-4